missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLVRB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene BLVRB
Concentrazione 0.2 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17727-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16887674
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17727-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The final step in heme metabolism in mammals is catalyzed by the cytosolic biliverdin reductase enzymes A and B (EC 1.3.1.24).
Specifica

Specifica

BLVRB
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P30043, Q923D2
233016, 292737, 645
BLVRB Fusion Protein Ag12124
Primary
-20°C
BLVRB
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Biliverdin IX beta reductase, Biliverdin reductase B, BLVRB, BVR B, BVRB, Flavin reductase, FLR, FR, GHBP, Green heme binding protein, NADPH dependent diaphorase, NADPH flavin reductase, SDR43U1
Blvrb
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications