missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam BML-210 HDAC Inhibitor, Solid, Purity >98%, 5 mg

Codice prodotto. 32109428 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109428 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32109428 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1416405mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Potent histone deacetylase inhibitor with antiproliferative activity in vitro.

  • Molecular Weight: 339.4 Da
  • Purity: >98%
  • Form: Solid
  • Activity: Histone deacetylase (HDAC) inhibitor (IC50 = 87 μM)
  • Key Functions: Induces changes in gene expression profile; demonstrates antiproliferative activity in vitro
  • Storage Buffer: 100% N'-(2-aminophenyl)-N-phenyloctanediamide

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Tampone 100% N'-(2-aminophenyl)-N-phenyloctanediamide
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Histone Deacetylase
Formulazione 100% N'-(2-aminophenyl)-N-phenyloctanediamide
Quantità 5 mg
Da utilizzare con (applicazione) Histone deacetylase inhibition, Gene expression regulation, Antiproliferative studies
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.