missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMP-5 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30764682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30764682 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30764682 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF6176E

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

BMP-5 Polyclonal antibody specifically detects BMP-5 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene BMP-5
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene BMP-5, bone morphogenetic protein 5, MGC34244
Specie ospite Sheep
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse BMP-5, Ala315-His452, Accession # P49003
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication, Cytokine Research
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 653
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.