Learn More
Brady™ BMP51 Label Printer Kit, EU
Codice prodotto. 11992722 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
90 mm
Tipo di software:
Codesoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Dimensione della confezione:
1 BX
1 PCS
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Tipo di software Dimensione della confezione
11992722 90 mm LabelMark, CodeSoft 1 BX
11972732 90 mm Codesoft, LabelMark Pezzo
11902732 90 mm LabelMark 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11992722 Fornitore Brady™ N. del fornitore 710894
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Multi-featured portable label maker for quickly making labels on the go. Brady™ BMP51 Label Printer Kit includes a built-in cutter and uses easy, top-loading cartridges. EU plug.
  • 300 DPI print head.
  • Prints labels up to 38.1mm wide.
  • Prints on continuous and die-cut materials.
  • Includes built-in cutter, easy top-loading cartridges, options for battery power
  • Full QWERTY keyboard
Specifica
Product Type Label Printer
Tipo di display Monocolor LCD
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 mm
Altezza (sistema metrico) 90 mm
Profondità (sistema metrico) 255 mm
Dimensioni (L x P x A) 255 x 155 x 255 mm
Capacità colore Monocromatico
Descrizione Full QWERTY keyboard
Include This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor + EU power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card and an MC1-1000-422 cartridge.
Lingue Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish
Memoria 48 MB - up to 25,000 labels
Velocità di stampa 25.4 mm/sec
Risoluzione 300 dpi
Tipo di software LabelMark, CodeSoft
Tipi di connettore USB, Bluetooth e Ethernet opzionale, WiFi
Da utilizzare con (applicazione) Elettricità, comunicazione dati, impianti/sicurezza, fabbricazione di prodotti e pannelli, etichettatura in laboratorio
Quantità 1 Ea.
Dettagli alimentazione Cavo di alimentazione UE, adattatore CA, Batteria agli ioni di litio e alimentazione CA
Alternate Part Number BMP51 PRINTER EU