Learn More
Brady™ BMP61 M611 Durable Freezerbondz™ Polyester Labels
Designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
Marca:  Brady™ 150870
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07700kg
Codice prodotto. 17110421
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Good print smudge resistance
  • Good solvent resistance
  • High/low-temperature performance range of -320 to 212° F (-196 to 100° C)
Specifica
Specifica
Country of Origin: Mexico
White
Thermal Transfer
BMP™61 Labeling System, BradyPrinter™ M611
1 x 0.5 in. (W x H)
1 in.
0.375 in.
Acrylic
Polyester
Laboratory ID - Bottle, Tube & Vial; Laboratory ID - Centrifuge Tube; Laboratory ID - Slide Label
250/Pk.
0.0032 in.
0.5 in.