Learn More
R&D Systems™ BMS 299897
Codice prodotto. 18095032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095032 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18095032 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2870/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent γ-secretase inhibitor
Orally active, potent γ-secretase inhibitor (IC50 = 12 nM). Inhibits Aβ40 and Aβ42 formation in vitro (IC50 values are 7.4 and 7.9 nM respectively) and reduces Aβ in the brain, plasma and cerebrospinal fluid in vivo. Exhibits no Notch toxicity. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico BMS 299897
CAS 290315-45-6
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C24H21ClF3NO4S
Peso formulazione 511.94
Purezza >98%
Peso molecolare 511.94