missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-303141, MedChemExpress

Codice prodotto. 16493037
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493037 50 mg -
16479527 5 mg -
16426988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16493037 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16107

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.

BMS-303141 is a potent, cell-permeable ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor with an IC50 of 0.13 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico BMS-303141
CAS 943962-47-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H15Cl2NO4S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (58.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)(NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2OC)=O
Molecular Weight (g/mol) 424.3
Peso formulazione 424.3
Percent Purity 98.47%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.