Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480447
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16480447 50 mg 50mg
16452946 25 mg -
16436797 5 mg 5mg
16415066 100 mg -
16404098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16480447 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10678
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Specifica
Materiale o nome chimico BMS-687453
CAS 1000998-59-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H21ClN2O6
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
Molecular Weight (g/mol) 444.86
Peso formulazione 444.86
Percent Purity 98.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only