Learn More
BMS-754807, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496407 5 mg 5mg
16423678 10 mg 10mg
16420067 50 mg 50mg
16424756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16496407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively; Ki=IC50 values of 6, 44, 7, 4, 9, and 25 nM, respectively.
BMS-754807 is a potent and reversible IGF-1R/IR inhibitor (IC50=1.8 and 1.7 nM, respectively
Specifica
Materiale o nome chimico BMS-754807
CAS 1001350-96-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24FN9O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.69 mM)
SMILES FC1=CC=C(NC([C@@]2(C)N(C(N=C3NC4=NNC(C5CC5)=C4)=NN6C3=CC=C6)CCC2)=O)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 461.49
Peso formulazione 461.49
Percent Purity 98.74%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only