Learn More
BNA Surrogate Standards Mixture 1000-1500 μg/mL in Methanol/Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30328043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328043 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30328043 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000283MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 2199-69-1, 118-79-6, 93951-73-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0
Quantità 1 mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvente o matrice Methanol/Dichloromethane