Learn More
Fisherbrand™ BNC to BNC Connection Cable
Codice prodotto. 11739539 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
7.6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) cavo Dimensione della confezione
11739539 7.6 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11739539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    33.37€ / pezzi 1
    Risparmia 13.43€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
25 ft BNC-BNC connection/extension cable for ideally for connecting pH electrodes.
  • 25 ft BNC extension/connection cable
  • BNC-BNC plug and adapter converter
  • Length 7.6 m
Specifica
Tipo BNC to BNC Connection Cable
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 m
Lunghezza (sistema metrico) cavo 7.6 m