Learn More
BNC105, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499527 5 mg 5mg
16446988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16499527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16114
MedChemExpress BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
BNC105 is a tubulin polymerization inhibitor with potent antiproliferative and tumor vascular disrupting properties.
Specifica
Materiale o nome chimico BNC105
CAS 945771-74-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H20O7
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (67.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C(C2=C(C)OC3=C(O)C(OC)=CC=C23)=O)=CC(OC)=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 372.37
Peso formulazione 372.37
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only