missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BNIP3 Antibody (670639) [HRP], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30634120 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30634120 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30634120 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB41471H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

BNIP3 Monoclonal antibody specifically detects BNIP3 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene BNIP3
Applicazioni Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 670639
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3, BCL2/adenovirus E1B 19kD-interacting protein 3, NIP3
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human BNIP3, Gly2-Ser160, Accession # Q12983
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 664
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.