Learn More
BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, 97%
Codice prodotto. 11995481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11995481 1 g 1g
11935491 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11995481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93267-04-0
Formula molecolare C9H16INO4
Molecular Weight (g/mol) 329.13
Numero MDL MFCD00216579
InChI Key UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Sinonimo boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
SMILES COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester
Punto di fusione 49.0°C to 52.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Rotazione specifica − 3.40
IUPAC Name methyl (2R)-3-iodo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
Peso formulazione 329.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boc-3-Iodo-L-alanine methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P340-Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.