Learn More
Boc-D-4,4'-biphenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30337874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337874 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337874 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB642900500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boc-D-4,4'-biphenylalanine
CAS 128779-47-5
Formula molecolare C20H23NO4
Quantità 500 mg
Sinonimo (αR)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-α-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-[1,1'-biphenyl]-4-propanoic Acid, (R)-3-(Biphenyl-4-yl)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 341.4
Peso formulazione 341.1627