Learn More
BOC-D-Alanine, 99+%
Codice prodotto. 10247020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10247020
Marca: Thermo Scientific Acros 275720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7764-95-6
Formula molecolare C8H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 189.21
Numero MDL MFCD00063123
InChI Key QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
SMILES C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-D-Alanine
Punto di fusione 81°C to 84°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3COC(O)nHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Rotazione specifica +25° to +27° (20°C, 589nm) (c=2, CH3COOH)
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 189.21
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder