Learn More
Boc-D-b-homophenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30338960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338960 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338960 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6562351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boc-D-beta-homophenylalanine
CAS 101555-61-7
Formula molecolare C15H21NO4
Quantità 1 g
Sinonimo (R)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzenebutanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
SMILES O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 279.33
Peso formulazione 279.15