Learn More
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Codice prodotto. 18126202 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18126202 5 mg 5mg
18136192 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18126202 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP2293955MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Quantità 5 mg
Product Type Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Peso molecolare 263
Inibitori Boc-D(OMe)-FMK
Forma Semi-solid
For Research Use Only