Learn More
BOC-D-Phenylalanine, 99+%
Codice prodotto. 10187943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10187943
Marca: Thermo Scientific Acros 275740250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18942-49-9
Formula molecolare C14H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 265.31
Numero MDL MFCD00063149
InChI Key ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Sinonimo boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-D-Phenylalanine
Punto di fusione 78.0°C to 87.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotazione specifica − 25.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Acqua 0.5% max. (K.F.)
IUPAC Name (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoic acid
Condizione di rotazione specifica −25° (20°C c=2,ethanol)
Quantità 25 g
Peso formulazione 265.3
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder