Learn More
BOC-Glycine, 99+%
Codice prodotto. 10627322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627322 10 g Glass Bottle 10g
10066343 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10627322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158800100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4530-20-5
Formula molecolare C7H13NO4
Molecular Weight (g/mol) 175.18
Numero MDL MFCD00002690
InChI Key VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-Glycine
Punto di fusione 87°C to 90°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
IUPAC Name 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}acetic acid
Quantità 10 g
Peso formulazione 175.18
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BOC-Glycine