Learn More
BOC-L-Methionine, 98%
Codice prodotto. 10723061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10723061 5 g Glass Bottle 5g
10686851 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10723061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 275630050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2488-15-5
Formula molecolare C10H19NO4S
Molecular Weight (g/mol) 249.33
Numero MDL MFCD00065586
InChI Key IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-L-Methionine
Punto di fusione 47.0°C to 53.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotazione specifica − 23.00
Acqua 0.5% max. (K.F.)
IUPAC Name (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 249.33
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder