Learn More
BOC-L-Proline, 99+%
Codice prodotto. 10378960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10378960
Marca: Thermo Scientific Acros 275650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15761-39-4
Formula molecolare C10H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 215.249
Numero MDL MFCD00037324
InChI Key ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC Name (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-L-Proline
Punto di fusione 133.0°C to 136.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Beilstein 22, 35
Rotazione specifica − 60.50
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Quantità 25 g
Peso formulazione 215.25
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals