Learn More
Boc-L-serine, 99%, anhydrous
Codice prodotto. 11935531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11935531
Marca: Thermo Scientific Acros 442560250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3262-72-4
Formula molecolare C8H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Numero MDL MFCD00037243
InChI Key FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
IUPAC Name (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Boc-L-serine
Punto di fusione 84.0°C to 89.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Rotazione specifica − 8.10
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,methylene chloride,slightly soluble in ethers,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 186°C
Peso formulazione 205.21
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boc-L-serine, anhydrous, 99.0%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.