Learn More
BOC-L-Serine hydrate, 98%
Codice prodotto. 10329060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10329060
Marca: Thermo Scientific Acros 275660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3262-72-4
Formula molecolare C8H15NO5
Molecular Weight (g/mol) 205.21
Numero MDL MFCD00037243
InChI Key FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Sinonimo boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-L-Serine hydrate
Punto di fusione 84.0°C to 89.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Rotazione specifica − 8.10
Acqua 7.5 to 8.0% (K.F.)
IUPAC Name (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 186°C
Peso formulazione 205.21
Percent Purity 98%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder