Learn More
BOC-L-Valine, 99+%
Codice prodotto. 10227020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10227020
Marca: Thermo Scientific Acros 275710050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13734-41-3
Formula molecolare C10H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 217.27
Numero MDL MFCD00065605
InChI Key SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-L-Valine
Punto di fusione 76°C to 80°C
Nota nome 99+%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Rotazione specifica -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
IUPAC Name (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.27
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Fine Crystalline Powder