Learn More
BOC-α-Methylalanine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10574331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10574331 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10574331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 338790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-α-Methylalanine
CAS 30992-29-1
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C9H17NO4
Formula lineare (CH3)3COCONHC(CH3)2COOH
Numero MDL MFCD00042973
Sinonimo boc-aib-oh, boc-alpha-methylalanine, 2-boc-amino isobutyric acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylpropanoic acid, boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-2-aminoisobutyric acid, n-boc-alpha-methylalanine, n-boc-2-amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino isobutyric acid
InChI Key MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(C)(C)C(=O)O
IUPAC Name 2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.238
PubChem CID 2733845
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 98%