Learn More
BOC-N-methyl-D-alanine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | BOC-N-Methyl-D-alanine |
Punto di fusione | 92.3°C to 94°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Rotazione specifica | 29° to 31° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol) |
Peso formulazione | 203.24 |
Percent Purity | 97% |