Learn More
BOC-ON, 99%
Codice prodotto. 10550014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10550014 5 g Bottiglia in vetro 5g
10591821 25 g Bottiglia in vetro 25g
10594644 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10550014 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185890050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 58632-95-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58632-95-4
Formula molecolare C13H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 246.27
Numero MDL MFCD00001863
InChI Key QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Sinonimo 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
IUPAC Name tert-butyl [(E)-[cyano(phenyl)methylidene]amino] carbonate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico BOC-ON
Nota nome 99%
Punto di fusione 86°C to 89°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3COCO2N=C(C6H5)CN
Quantità 5 g
Fieser 06,91; 10,61
Indice di Merck 15, 1323
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl acetate,ether,benzene,dioxane,,chloroform,acetone,methanol,isopropanol and,tert-butanol,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 246.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BOC-ON
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.