Learn More
Velp Scientifica™ BOD Bottle
Codice prodotto. 11716913 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11716913 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11716913 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore 10001107
In stock
Velp Scientifica™ BOD Bottle is a spare part for BOD and BOD EVO sensors.
  • Constructed of glas
  • Dark in color
Specifica
Volume (sistema metrico) 500 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) BOD e BOD EVO sensor