Learn More
YSI™ BOD Probes
Marca:  YSI™ 059909
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 11930145
Quantità Prezzo
1 900.00€ / Pezzo
3 631.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5 ft.
BOD bottles with a 5 degree taper (U.S. style 300 mL BOD bottles)