Learn More
Bode Chemie™ Bode Chemie Short Arm Length Eurospender 1-Plus
Codice prodotto. 15386891
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15386891 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15386891 Fornitore Bode Chemie™ N. del fornitore 9810980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.77€
    88.43€ / pezzi 1
    Risparmia 104.34€
    54% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Product Type Eurodispenser 1 Plus
Profondità (sistema metrico) 160 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Quantità 1 Ea.