missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bodipy Amino Acid Derivative, TRC

Codice prodotto. 30329158
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30329158 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30329158 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB899840250MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Bodipy Amino Acid Derivative
Nomi componenti o analita Bodipy Amino Acid Derivative
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H12 B F2 N3 O2
Sinonimo 2-Amino-3-(5,5-difluoro-5H-5l4,6l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-1-yl)propanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C12H12BF2N3O2/c14-13(15)17-4-1-2-9(17)7-11-8(3-5-18(11)13)6-10(16)12(19)20/h1-5,7,10H,6,16H2,(H,19,20)
Tipo di soluzione Neat
SMILES NC(Cc1ccn2c1C=C3C=CC=[N+]3[B-]2(F)F)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-3-(2,2-difluoro-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-6-yl)propanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 279.05
Quantità 250 mg
Peso formulazione 279.099
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.