Learn More
Boiling Stones, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boiling Stones |
| Punto di fusione | 2038°C |
| Quantità | 500 g |
| pH | 9.4 to 10.1 (at 20°C) |
| Punti di ebollizione | 2980°C |
| CAS | 1344-28-1 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |