Learn More
Bohlender™ BOLA™ Dipper Vessels, 175 mm Height
Codice prodotto. 17117374
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17117374 PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17117374 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H113816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.53€
    170.08€ / pezzi 1
    Risparmia 156.45€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Dipper Vessels for dipping or washing solids in aggressive or pure substances.
  • With handle and holes in wall and bottom
Specifica
Descrizione 8 mm Bore Diameter
Materiale PTFE
Altezza (sistema imperiale) 6.9 in.
Profondità (sistema imperiale) 4 in.
Profondità (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 2.4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm
Diametro (sistema metrico) interno 57 mm
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.