Learn More
Bohlender™ BOLA™ Dipper Vessels, 230 mm Height
Codice prodotto. 17127374
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17127374
Marca: Bohlender™ H113824
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dipper Vessels for dipping or washing solids in aggressive or pure substances.
  • With handle and holes in wall and bottom
Specifica
Descrizione 12 mm Bore Diameter
Materiale PTFE
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Profondità (sistema imperiale) 5.5 in.
Profondità (sistema metrico) 140 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 3.7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.9 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm
Diametro (sistema metrico) interno 95 mm