Learn More
Bohlender™ BOLA™ Double Sealing Cones for Connection Bolts
Codice prodotto. 17177354
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Tubing with O.D. 1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
17177354 Tubing with O.D. 1.6 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17177354 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore F 83710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67€
    24.92€ / pezzi 5
    Risparmia 9.75€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Double sealing cones for connection bolts.
  • Replacement double sided sealing cone made of Poly Ether Ether Ketone (PEEK)
  • Suitable for connection bolts Cat. No. F 836-10
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Connection Bolts Cat. No. F 836-10
Da utilizzare con Tubing with O.D. 1.6 mm
Materiale PEEK