Learn More
Bohlender™ BOLA™ Double-sided Gaskets, 4.6 mm Height
Descrizione
- Silicone ring with double-sided PTFE washer
- After assembly, product is only exposed to PTFE
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Thread GL 18 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubing with Diameter 9 to 11 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Diameter (English) Outside | 0.63 in. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 16 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |