Learn More
Bohlender™ BOLA™ Double-sided Gaskets, 6.6 mm Height
Description
- Silicone ring with double-sided PTFE washer
- After assembly, product is only exposed to PTFE
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) Inside | 12 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Thread GL 25 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubing 11 to 13 mm dia. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.6 mm |
| Diameter (English) Outside | 0.9 in. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 22 mm |
| Materiale | PTFE, Silicone |