Learn More
Bohlender™ BOLA™ Double-sided Gaskets, 6.6 mm Height
Codice prodotto. 17187434
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubing 11 to 13 mm dia.
Tubing 7.5 to 9 mm dia.
Tubing 9 to 11 mm dia.
Diameter (Metric) Inside:
8 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diameter (Metric) Inside unitSize
17187434 Tubing 7.5 to 9 mm dia. 8 mm pezzi 5
17197434 Tubing 9 to 11 mm dia. 10 mm pezzi 5
17107444 Tubing 11 to 13 mm dia. 12 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17187434 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H97728
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double-sided gaskets with silicone ring and double-sided PTFE washer.
  • Silicone ring with double-sided PTFE washer
  • After assembly, product is only exposed to PTFE
Specifica
Diameter (Metric) Inside 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Thread GL 25
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubing 7.5 to 9 mm dia.
Altezza (sistema metrico) 6.6 mm
Dimensioni (sistema metrico) GL 25
Diameter (English) Outside 0.9 in.
Diametro (sistema metrico) parte esterna 22 mm
Materiale PTFE, Silicone