Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eco Stopcock Plugs with Bore, Taper 1:10, PP
Descrizione
- With bore
- Smooth surface
- Grip and nut made of polypropylene
- Taper 1:10
- Washer included
Specifica
Specifica
| Foro spina | 4 mm |
| Descrizione | Taper 1:10 |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensione chiusura | NS 18.8 x 37 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thread M 10 |
| Colore | Red |