Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP Dropping Funnels with PTFE stopecock
Codice prodotto. 10013361
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10013361 500 mL Pezzo
10620752 250 mL Pezzo
10083331 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10013361 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore B28503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.80€
    847.93€ / pezzi 1
    Risparmia 8.87€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Designed for easy locking and unlocking of the ground joint. BOLA dropping funnels are suited for a variety of applications.
  • Transparent FEP Dropping funnel
  • Fine adjustment stopcock with cone size 29 made of PTFE
  • Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint
Compliance
FDA
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Plastic
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Colore Transparent
Cone Size 29
Temperatura max (sistema metrico) +110°C
Stopper Material PTFE
Product Type Dropping funnel with stopcock