Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flexible Tubing EX
Codice prodotto. 17197634
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
6 mm
8 mm
10 mm
Overall Length (Metric):
0.5 m
1 m
2.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) Dimensione della confezione
17197634 4 mm 6 mm 2.5 m Pezzo
17167634 6 mm 8 mm 0.5 m Pezzo
17177634 8 mm 10 mm 0.5 m Pezzo
17187634 6 mm 8 mm 1 m Pezzo
12647566 8 mm 10 mm 2.5 m Pezzo
17107644 6 mm 8 mm 2.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17197634 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S182474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.75€
    479.35€ / pezzi 1
    Risparmia 250.40€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flexible tubing with cylindrical tubing ends for a better connection.
  • Conductive corrugated tubing
  • Circular corrugations around the longitudinal axis
  • Cylindrical tubing ends with a length of 40 mm can for example be connected directly to fittings, stopcocks or hose connectors
  • Together with BOLA™ Laboratory Screw Joints EX, the connection is conductive, absolutely tight and suitable for vacuum
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale PFA-EX
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Overall Length (English) 8.2 ft.
Overall Length (Metric) 2.5 m
Da utilizzare con BOLA™ Laboratory Screw Joints EX
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Forma Cylindrical
Flexibility 18 mm bend radius
Pressione massima 11 bar