Learn More
Bohlender™ BOLA™ Lids
Codice prodotto. 17177384
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BOLA™ Beaker A136-03
BOLA™ Beaker A136-04
BOLA™ Beaker A136-05
Diametro (sistema metrico) esterno:
27 mm
35 mm
40 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1.1 in.
1.4 in.
1.6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema imperiale) esterno Dimensione della confezione
17177384 BOLA™ Beaker A136-05 40 mm 1.6 in. pezzi 2
17157384 BOLA™ Beaker A136-03 27 mm 1.1 in. pezzi 2
17167384 BOLA™ Beaker A136-04 35 mm 1.4 in. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17177384 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H 92705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85€
    34.21€ / pezzi 2
    Risparmia 11.64€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Tight-closing lids made of PTFE.
  • Lid with centering shoulder
  • Suitable for BOLA™™ Beakers
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.6 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) BOLA™ Beaker A136-05