Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Lids
Codice prodotto. 10730223
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
94 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10730223 94 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10730223 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H 92711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.15€
    47.08€ / pezzi 1
    Risparmia 11.07€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
For use with BOLA PTFE Beakers. BOLA PTFE Lids are available in a variety of sizes.
  • White PTFE Lid
  • With centering shoulder
  • Universal chemical resistance
Compliance
FDA
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 94 mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) BOLA Beaker (PN: A 136-11)
Temperatura (sistema metrico) operativa max +250°C
Tipo Lid with Centering Shoulder