Learn More
Bohlender™ Bola PTFE Mini-Propeller Stirrer Shafts
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 6 mm |
| Include | Three 45° angled angular blades |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Giunto rastremato standard | 29/32 |
| Temperatura (sistema metrico) | -200°C to +250°C |
| Tipo | Mini-propeller Stirrer Shaft |
| Materiale | PTFE |