Learn More
Bohlender™ Maniche imbottite per maniglia in PTFE
Codice prodotto. 10480152
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Semitrasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10480152 Semitrasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10480152 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore H 93309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.08€
    23.76€ / pezzi 1
    Risparmia 128.32€
    84% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Manicotti per il collegamento di giunti smerigliati a tenuta di gas, di liquido e di vuoto. I robusti manicotti Bohlender™ BOLA™ in PTFE con anello di tenuta garantiscono continuità d'uso e resistenza chimica universale.
  • Made of PTFE with gripping ring and sealing rings on the outside
  • High-vacuum tight sealing
  • Low leak rate: < 0,0001 mbar x l/s
  • Sealing rings are easy accessible and therefore easy to clean
  • Reusable
  • Temperature range: -200 to +250°C
Specifica
Quantità Confezione da 1
Tipo Manicotto con anello di tenuta
Materiale PTFE
Size 45/40
Colore Semitrasparente