Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing
Descrizione
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding characteristics
- Very good dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA, USP Class VI |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 18 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Dimensioni dei tubi | 20mm O.D., 18mm I.D. |
| Vedi altri risultati |