Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing
Descrizione
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding characteristics
- Very good dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.9 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.5 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Perfect tubing for aggressive and pure liquids or gases |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
| Dimensioni dei tubi | 2.5mm O.D., 1.9mm I.D. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave, Ethylene Oxide |
| Vedi altri risultati |