Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing
Codice prodotto. 17107594
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.05 in.
Dimensione della confezione:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno unitSize
17107594 0.05 in. 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17107594 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75€
    30.10€ / 10m
    Risparmia 6.65€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubing made of virgin PTFE.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.05 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.2 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.07 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.8 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.012 in.
Spessore (sistema metrico) 0.3 mm
Colore Translucent to Milky White
Flexibility 8 mm bend radius
Pressione massima 70 bar