Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing Rolls, 5 m Long, 1.19 mm Thick
Codice prodotto. 17197934
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) interno Dimensione della confezione
17197934 0.16 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17197934 Fornitore Bohlender™ N. del fornitore S201041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.30€
    132.86€ / pezzi 1
    Risparmia 104.44€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 13-10-2026
Individually packaged PTFE tubing rolls with a roll length of 5 meters.
  • Translucent to milky-white appearance
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding and dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.96 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.35 mm
Overall Length (English) 16.4 ft.
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema imperiale) 0.05 in.
Spessore (sistema metrico) 1.19 mm
Flexibility 34 mm bend radius
Pressione massima 56 bar